Documentos Principais
W214108
Sigma-Aldrich
Benzyl isobutyrate
≥97%, FCC, FG
Sinônimo(s):
Benzyl-2-methyl propionate
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C11H14O2
Número CAS:
Peso molecular:
178.23
Número FEMA:
2141
Número CE:
Conselho da Europa nº:
301
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
ID de substância PubChem:
Número de Flavis:
9.426
NACRES:
NA.21
fonte biológica
synthetic
Nível de qualidade
grau
FG
Halal
Kosher
Agency
meets purity specifications of JECFA
conformidade reg.
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
Ensaio
≥97%
índice de refração
n20/D 1.49 (lit.)
p.e.
238 °C (lit.)
densidade
1.003 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
no known allergens
Organoléptico
floral; fruity; sweet
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)C(=O)OCc1ccccc1
InChI
1S/C11H14O2/c1-9(2)11(12)13-8-10-6-4-3-5-7-10/h3-7,9H,8H2,1-2H3
chave InChI
UIKJRDSCEYGECG-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Pictogramas
Flame
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Liq. 3
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
138.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
59 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)