Documentos Principais
W215201
Sigma-Aldrich
Benzyl isovalerate
≥98%, FCC, FG
Sinônimo(s):
Benzyl 3-methylbutyrate
About This Item
Fórmula linear:
(CH3)2CHCH2CO2CH2C6H5
Número CAS:
Peso molecular:
192.25
Número FEMA:
2152
Número CE:
Conselho da Europa nº:
453
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
ID de substância PubChem:
Número de Flavis:
9.458
NACRES:
NA.21
Organoléptico:
fruity; sweet
grau:
FG
Fragrance grade
Kosher
fonte biológica:
synthetic
Agency:
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
alérgeno alimentar:
no known allergens
fonte biológica
synthetic
Nível de qualidade
grau
FG
Fragrance grade
Kosher
Agency
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
conformidade reg.
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
Ensaio
≥98%
composição
contains IFRA restricted Benzyl benzoate and Benzyl alcohol
índice de refração
n20/D 1.488 (lit.)
p.e.
116 °C/9 mmHg (lit.)
densidade
0.988 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
no known allergens
alérgeno de fragrância
benzyl alcohol, benzyl benzoate
Organoléptico
fruity; sweet
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)CC(=O)OCc1ccccc1
InChI
1S/C12H16O2/c1-10(2)8-12(13)14-9-11-6-4-3-5-7-11/h3-7,10H,8-9H2,1-2H3
chave InChI
HVJKZICIMIWFCP-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Zi Ye et al.
Food research international (Ottawa, Ont.), 137, 109535-109535 (2020-11-26)
Paojiao, which is traditionally pickled Chinese chili peppers (Capsicum frutescens Linn.), possesses unique flavors. This study was conducted to investigate the flavor, mouthfeel, and consumer acceptability of Paojiao. The quality of six homemade and two industrial Paojiao samples were evaluated