Documentos Principais
W277126
Sigma-Aldrich
Neroli oil, Morocco
FG
Sinônimo(s):
Citrus bigaradia oil morocco, Neroli marocco EO
About This Item
Número CAS:
Número FEMA:
2771
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
NACRES:
NA.21
Organoléptico:
orange
grau:
FG
Halal
Kosher
fonte biológica:
Citrus aurantium L.
alérgeno alimentar:
no known allergens
fonte biológica
Citrus aurantium L.
Nível de qualidade
grau
FG
Halal
Kosher
conformidade reg.
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 182.20
origem
France origin
índice de refração
n20/D 1.47 (lit.)
p.e.
163 °C (lit.)
densidade
0.868 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
no known allergens
Organoléptico
orange
Categorias relacionadas
Nota de preparo
Extraction method: steam distillation
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
158.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
70 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)