W282510
Orange oil
natural, cold-compressed, California origin, FG
Sinônimo(s):
Citrus aurantium, Citrus sinensis
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
Citrus sinensis (L.) Osbeck
Nível de qualidade
grau
FG
Halal
Kosher
natural
conformidade reg.
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
atividade óptica
[α]20/D +97°, neat
qualidade
cold-compressed
pode conter
<0.02% BHT, synthetic as stabilizer
origem
California origin
índice de refração
n20/D 1.473
p.e.
177 °C
densidade
0.843 g/mL at 25 °C
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
no known allergens
Organoléptico
orange
Categorias relacionadas
Descrição geral
Nota de preparo
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Liq. 3
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
129.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
54 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
W282510-10KG | |
W282510-1KG | |
W282510-20KG | |
W282510-20KG-K | |
W282510-1KG-K | 4061837517051 |
W282510-5KG | |
W282510-5KG-K | 4061838181244 |
W282510-8KG | |
W282510-8KG-K | |
W282510-SAMPLE | |
W282510-SAMPLE-K | 4061838055163 |