Key Documents
W522708
Sigma-Aldrich
Orange terpenes
natural, FG
Sinônimo(s):
Orange oil terpenes, Orange terpenes
About This Item
Número CAS:
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
NACRES:
NA.21
fonte biológica
oranges
Nível de qualidade
grau
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural
Agency
follows IFRA guidelines
conformidade reg.
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
índice de refração
n20/D 1.472 (lit.)
pb
176 °C (lit.)
densidade
0.84 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
no known allergens
alérgeno de fragrância
no known allergens
Organoléptico
orange
Nota de preparo
Extraction method: steam distillation
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
128.1 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
53.4 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)