W276200
Mirceno
stabilized, FCC, FG
Sinônimo(s):
ββ-Mirceno, 7-Metil-3-metileno-1,6-octadieno
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
synthetic
Nível de qualidade
grau
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
Agency
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
conformidade reg.
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
densidade de vapor
4.7 (vs air)
pressão de vapor
~7 mmHg ( 20 °C)
contém
synthetic α-tocopherol as stabilizer
índice de refração
n20/D 1.469 (lit.)
p.e.
167 °C (lit.)
densidade
0.791 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
no known allergens
alérgeno de fragrância
myrcene
Organoléptico
green; spicy; woody; balsamic; vegetable
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
C\C(C)=C/CCC(=C)C=C
InChI
1S/C10H16/c1-5-10(4)8-6-7-9(2)3/h5,7H,1,4,6,8H2,2-3H3
chave InChI
UAHWPYUMFXYFJY-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
- Reatividade seletiva do mirceno para impressão 3D com polimerização Vat e modificação de superfície pós-fabricação.: Esta pesquisa destaca a reatividade seletiva do mirceno na impressão 3D com polimerização Vat, demonstrando seu potencial na criação de superfícies funcionais para aplicações biomédicas (Weems et al., 2020, Biomacromolecules).
- Vulcanização inversa de enxofre usando dienos naturais como materiais sustentáveis para baterias de enxofre de lítio.: Este artigo explora o uso de mirceno e outros dienos naturais na vulcanização inversa do enxofre, promovendo materiais sustentáveis para baterias de lítio-enxofre (Gomez et al., 2016, ChemSusChem).
Ações bioquímicas/fisiológicas
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
111.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
44 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
It seems that more and more consumers are demanding fragrance-free products, be it for household cleaning or personal care. Some believe that in doing so, they are purchasing a more natural product.