W263516
L-Linalool
natural, ≥95%, FG
Sinônimo(s):
(−)-Linalool, (R)-(−)-3,7-Dimethyl-1,6-octadien-3-ol
About This Item
Produtos recomendados
grau
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural
Agency
follows IFRA guidelines
conformidade reg.
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
Ensaio
≥95%
atividade óptica
[α]20/D −19.8°, neat
características do produto alternativo mais ecológico
Less Hazardous Chemical Syntheses
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
índice de refração
n20/D 1.4615 (lit.)
p.e.
198 °C (lit.)
densidade
0.862 g/mL at 20 °C (lit.)
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
no known allergens
alérgeno de fragrância
linalool
categoria alternativa mais ecológica
Organoléptico
woody; floral
cadeia de caracteres SMILES
C\C(C)=C\CC[C@@](C)(O)C=C
InChI
1S/C10H18O/c1-5-10(4,11)8-6-7-9(2)3/h5,7,11H,1,6,8H2,2-4H3/t10-/m0/s1
chave InChI
CDOSHBSSFJOMGT-JTQLQIEISA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
166.3 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
74.6 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
W263516-1KG-K | 4061838249050 |
W263516-4KG | |
W263516-9KG-K | 4061838060136 |
W263516-1KG | |
W263516-4KG-K | 4061838108036 |
W263516-9KG | |
W263516-SAMPLE | |
W263516-SAMPLE-K | 4061837515750 |