62139
(−)-Linalool
≥95.0% (sum of enantiomers, GC)
Sinônimo(s):
(R)-(−)-3,7-Dimethyl-1,6-octadien-3-ol
Ensaio
≥95.0% (sum of enantiomers, GC)
atividade óptica
[α]20/D −18±3°, neat
índice de refração
n20/D 1.4615 (lit.)
n20/D 1.462
p.e.
198 °C (lit.)
densidade
0.862 g/mL at 20 °C (lit.)
grupo funcional
hydroxyl
cadeia de caracteres SMILES
C\C(C)=C\CC[C@@](C)(O)C=C
InChI
1S/C10H18O/c1-5-10(4,11)8-6-7-9(2)3/h5,7,11H,1,6,8H2,2-4H3/t10-/m0/s1
chave InChI
CDOSHBSSFJOMGT-JTQLQIEISA-N
Descrição geral
Aplicação
- The enantioselective preparation of ophiobolin sesterterpene via diastereoselective reductive radical cascade cyclization.
- The total synthesis of (-)-5,6-dihydrocineromycin B via (-)-linalool O-triethylsilyl ether.;
- The total synthesis of pladienolide B analog.
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
166.3 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
74.6 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?