402753
(−)-β-Pinene
≥99%
Sinônimo(s):
(-)-beta-Pinene, (1S)-(−)-β-Pinene, (1S,5S)-2(10)-Pinene, (1S,5S)-6,6-Dimethyl-2-methylenebicyclo[3.1.1]heptane
About This Item
Produtos recomendados
densidade de vapor
4.7 (vs air)
Nível de qualidade
pressão de vapor
~2 mmHg ( 20 °C)
Ensaio
≥99%
Formulário
liquid
atividade óptica
[α]25/D −22°, neat
pureza óptica
ee: 97% (GLC)
índice de refração
n20/D 1.478 (lit.)
p.e.
165-167 °C (lit.)
pf
−61 °C (lit.)
densidade
0.866 g/mL at 25 °C
cadeia de caracteres SMILES
[H][C@]12CCC(=C)[C@]([H])(C1)C2(C)C
InChI
1S/C10H16/c1-7-4-5-8-6-9(7)10(8,2)3/h8-9H,1,4-6H2,2-3H3/t8-,9-/m0/s1
chave InChI
WTARULDDTDQWMU-IUCAKERBSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
102.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
39 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Protocolos
GC Analysis of Sweet Orange Essential Oil on SLB®-5ms (10 m x 0.10 mm I.D., 0.10 μm), Fast GC Analysis
Chromatograms
suitable for GCsuitable for GCsuitable for GCGlobal Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
R643270-1EA | |
402753-1G | 4061831985986 |
402753-10G | 4061831985979 |