456055
Camphene
95%
Sinônimo(s):
(±)-Camphene, 2,2-Dimethyl-3-methylenebicyclo[2.2.1]heptane, 2,2-Dimethyl-3-methylenenorbornane, 2,2-Dimethyl-3-methylidenebicyclo[2.2.1]heptane, 2-Methylene-3,3-dimethylbicyclo[2.2.1]heptane, 3,3-Dimethyl-2-methylenenorbornane, 3,3-Dimethyl-2-methylenenorcamphane, DL-Camphene
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
95%
Formulário
solid
p.e.
159-160 °C (lit.)
pf
48-52 °C (lit.)
densidade
0.85 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[H][C@]12CC[C@]([H])(C1)C(C)(C)C2=C
InChI
1S/C10H16/c1-7-8-4-5-9(6-8)10(7,2)3/h8-9H,1,4-6H2,2-3H3/t8-,9+/m0/s1
chave InChI
CRPUJAZIXJMDBK-DTWKUNHWSA-N
Descrição geral
Aplicação
- Isobornyl carboxylates by silica-supported tungstophosphoric acid-catalyzed liquid-phase esterification of C2-C6 fatty acids.
- Hydroaminated camphene via intermolecular anti-Markovnikov hydroamination reaction with N-hydroxyphthalimide and triethyl phosphite in the presence of dilauroyl peroxide as an initiator.
- Camphene oxide via methyltrioxorhenium-catalyzed epoxidation in the presence of H2O2 as an oxidant and pyrazole as a Lewis base adduct.
- Isobornyl alkyl ethers using alcohols via cation exchange resin-catalyzed alkoxylation.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 1
Código de classe de armazenamento
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
78.8 °F - DIN 51755 Part 1
Ponto de fulgor (°C)
26 °C - DIN 51755 Part 1
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Protocolos
-Pinocarveol; Menthol; (+)-Terpinen-4-ol; α-Terpineol; (±)-α-Terpinyl acetate, predominantly α-isomer; Germacrene D
Cymene; 4,5,6,7-Tetrahydro-3,6-dimethylbenzofuran; Linalool; Menthol; Menthone; Menthyl acetate; Germacrene D; Bicyclogermacrene; Thymol
-α-Bergamotene; β-Bisabolene; α-Terpineol; Neryl acetate; Geranyl acetate; Neral; Geranial
-3,7-Dimethyl-2,6-octadien-1-ol; Neral; Geraniol; Geranial; Undecanal; Citronellyl acetate; Neryl acetate; 3,7-Dimethyl-2,6-octadienyl acetate; 1-Tetradecene; Tetradecane; α-Bisabolol