220418
Aluminum isopropoxide
≥98%
Sinônimo(s):
AIP, Aluminum isopropylate, Aluminum triisopropoxide
Ensaio
≥98%
Formulário
solid
adequação da reação
core: aluminum
reagent type: catalyst
pf
128-133 °C (lit.)
densidade
1.035 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)O[Al](OC(C)C)OC(C)C
InChI
1S/3C3H7O.Al/c3*1-3(2)4;/h3*3H,1-2H3;/q3*-1;+3
chave InChI
SMZOGRDCAXLAAR-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
- As a precursor to synthesize alumina nanoparticles and multimetallic oxides via sol-gel processing.
- As a catalyst for various organic transformations such as Meerwein–Ponndorf–Verley–Oppenauer (MPVO) reactions and ring-opening polymerization of lactides and lactones.
- As coating material to fabricate electrodes for lithium-ion batteries toenhance cycling stability and performance.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Sol. 1
Código de classe de armazenamento
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
The properties of many devices are limited by the intrinsic properties of the materials that compose them.
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
220418-100G | 4061838776389 |
220418-1KG | 4061838776396 |
220418-5G |