13404
Sodium aluminate
technical
Sinônimo(s):
Aluminum sodium oxide, Sodium aluminum oxide
About This Item
Produtos recomendados
grau
technical
Nível de qualidade
Formulário
powder
adequação da reação
core: aluminum
reagent type: catalyst
Impurezas
≤0.05% Fe (as Fe2O3)
traços de cátion
Al (Al2O3): 50-56%
Na (as Na2O): 37-45%
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].O=[Al-]=O
InChI
1S/Al.Na.2O/q-1;+1;;
chave InChI
IYJYQHRNMMNLRH-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Sodium aluminate is used in the synthesis of industrial catalyst mesoporous alumina and various aluminum trihydroxide polymorphs.
Aplicação
Sodium aluminate can be used as a catalyst:
- In the transesterification of glycerol with dimethyl carbonate to synthesize glycerol carbonate.
- In the isomerization of D-glucose into D-fructose.
- To synthesize biodiesel from Jatropha oil via transesterification.
- To convert alcohols into the corresponding unsymmetrical carbonate esters via carboxymethylation by using dimethyl carbonate.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Rienacker, R.; Graefe, J.
Angewandte Chemie (International Edition in English), 24, 320-320 (1985)