235857
Aluminum ethoxide
97%
Sinônimo(s):
Aluminum triethoxide, Triethoxyaluminum
Ensaio
97%
Formulário
powder and chunks
solid
adequação da reação
core: aluminum
pf
154-159 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCO[Al](OCC)OCC
InChI
1S/3C2H5O.Al/c3*1-2-3;/h3*2H2,1H3;/q3*-1;+3
chave InChI
JPUHCPXFQIXLMW-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Sol. 1 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
Spectral conversion for solar cells is an emerging concept in the field of photovoltaics, and it has the potential to increase significantly the efficiency of solar cells. Lanthanide ions are ideal candidates for spectral conversion, due to their high luminescence efficiencies and rich energy level structure that allows for great flexibility in the upconversion and downconversion of photons in a wide spectral region (NIR-VIS-UV).
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
235857-100G | 4061838785268 |
235857-25G | 4061838785275 |
235857-5G |