423793
Triisobutylaluminum solution
1.0 M in hexanes
Sinônimo(s):
TIBA solution
About This Item
Produtos recomendados
forma
liquid
Nível de qualidade
concentração
1.0 M in hexanes
pb
68-69 °C
densidade
0.695 g/mL at 25 °C
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)C[Al](CC(C)C)CC(C)C
InChI
1S/3C4H9.Al/c3*1-4(2)3;/h3*4H,1H2,2-3H3;
chave InChI
MCULRUJILOGHCJ-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Pyr. Liq. 1 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B - STOT RE 1 Inhalation - STOT SE 3 - Water-react 1
Órgãos-alvo
Central nervous system, Nervous system
Código de classe de armazenamento
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?