T59307
Triethyl borate
99%
Sinônimo(s):
Boric acid triethyl ester, Boron ethoxide, Triethoxyborane
About This Item
Produtos recomendados
densidade de vapor
5.04 (vs air)
Nível de qualidade
Ensaio
99%
forma
liquid
índice de refração
n20/D 1.374 (lit.)
pb
117-118 °C (lit.)
densidade
0.858 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCOB(OCC)OCC
InChI
1S/C6H15BO3/c1-4-8-7(9-5-2)10-6-3/h4-6H2,1-3H3
chave InChI
AJSTXXYNEIHPMD-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
51.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
11 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Choose from one of the most recent versions:
Já possui este produto?