Documentos Principais
497266
Sigma-Aldrich
Sulfato de prata
≥99.99%
Sinônimo(s):
Sal de prata (I) de ácido sulfúrico
About This Item
Fórmula linear:
Ag2SO4
Número CAS:
Peso molecular:
311.80
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12161600
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
≥99.99%
adequação da reação
core: silver
reagent type: catalyst
Impurezas
≤0.02% insolubles
<100 ppm total metallic impurities
pf
652 °C (lit.)
traços de ânion
nitrate (NO3-): ≤0.001%
traços de cátion
Fe: ≤0.001%
cadeia de caracteres SMILES
[Ag+].[Ag+].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/2Ag.H2O4S/c;;1-5(2,3)4/h;;(H2,1,2,3,4)/q2*+1;/p-2
chave InChI
YPNVIBVEFVRZPJ-UHFFFAOYSA-L
Descrição geral
Silver sulfate is an inorganic compound that can be used as a catalyst, precursor, and oxidant in various reactions.
Aplicação
Silver sulfate can be used as a:
  • Precursor in the synthesis of silver nanowire arrays.
  • Catalyst in the synthesis of poly-styrene sulfonic acid (PSSA) from Styrofoam (polystyrene) by sulfonation reaction.
Pictogramas
CorrosionEnvironment
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 3
1 of 3