10029
Mercury(II) sulfate
puriss., ≥98%
Sinônimo(s):
Mercuric sulfate
About This Item
Produtos recomendados
grau
puriss.
Nível de qualidade
Ensaio
≥98%
Formulário
powder or crystals
resíduo de ignição (após redução com HCOOH)
≤0.1% (as SO4)
traços de ânion
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
traços de cátion
Fe: ≤50 mg/kg
cadeia de caracteres SMILES
[Hg++].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/Hg.H2O4S/c;1-5(2,3)4/h;(H2,1,2,3,4)/q+2;/p-2
chave InChI
DOBUSJIVSSJEDA-UHFFFAOYSA-L
Categorias relacionadas
Aplicação
- Direct oxidation of methane to methanol.
- Hydration of alkynes to the corresponding carbonyl compounds.
- Conversion of alkyl protected glycals into their corresponding α,β-unsaturated enals (Perlin aldehydes).
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
Órgãos-alvo
Kidney
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?