Documentos Principais
1.04480
Supelco
Sulfato de mercúrio (II)
for analysis EMSURE® ACS
Sinônimo(s):
Sulfato de mercúrio (II)
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
HgO4S
Número CAS:
Peso molecular:
296.65
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
Número do índice EC:
231-992-5
NACRES:
NA.21
grau
ACS reagent
Nível de qualidade
linha de produto
EMSURE®
Ensaio
≥99.0% (complexometric)
Formulário
solid
temperatura de autoignição
>450 °C
resíduo de redução
≤0.02%
pH
1 (20 °C, 50 g/L in H2O)
densidade
6.470 g/cm3 at 20 °C
densidade volumétrica
670 kg/m3
traços de ânion
chloride (Cl-): ≤0.003%
nitrate (NO3-): ≤0.005%
traços de cátion
Fe: ≤0.005%
Hg+: ≤0.15%
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
[Hg+2].[S](=O)(=O)([O-])[O-]
InChI
1S/Hg.H2O4S/c;1-5(2,3)4/h;(H2,1,2,3,4)/q+2;/p-2
chave InChI
DOBUSJIVSSJEDA-UHFFFAOYSA-L
Nota de análise
Teor (complexométrico): ≥ 98,0%
Cloreto (Cl): ≤ 0,003%
Nitrato (NO₃): ≤ 0,005%
Fe (ferro): ≤ 0,005%
Mercúrio (I) (como Hg): ≤ 0,15%
Resíduo após a redução: ≤ 0,02%
Corresponde à ACS
Informações legais
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Exoneração de responsabilidade
For U.S. Customers: Contains mercury; Do not place in trash - dispose according to local, state, or federal laws.
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
Órgãos-alvo
Kidney
Código de classe de armazenamento
6.1B - Non-combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3