GE28-9180-04
PD Spintrap™ G-25
Cytiva 28-9180-04
Sinônimo(s):
G-25 Spin Column
About This Item
Produtos recomendados
Características
wetted part: no
embalagem
pkg of 1 ea
fabricante/nome comercial
Cytiva 28-9180-04
condição de armazenamento
dry media
Matriz
cross-linked dextran
tamanho de partícula
>50 μm (dry)
85-260 μm
cleaning
2-13
Faixa de trabalho
2-13
adequação
suitable for bioprocess medium
Categorias relacionadas
Descrição geral
Aplicação
Características e benefícios
- Convenient and fast small-scale cleanup of proteins and other large biomolecules (>5000 Mr) with the possibility to run multiple samples in parallel.
- Range of applications such as desalting, buffer exchange, and removal of low-molecular weight compounds.
- High desalting capacity.
- Reproducible, high throughput, parallel cleanup of protein samples.
- Sample preparation in the range of 100 to 180 μl without sample dilution.
Armazenamento e estabilidade
Informações legais
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Artigos
This page shows how to perform sample desalting and buffer exchange for affinity chromatography of antibodies.
Protocolos
This page shows how to perform sample desalting, buffer exchange and concentration for affinity chromatography of tagged proteins.