S1638
Streptavidin−Agarose from Streptomyces avidinii
buffered aqueous suspension
Sinônimo(s):
streptavidin agarose beads, streptavidin agarose resin
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
buffered aqueous suspension
Nível de qualidade
Extensão da rotulagem
≥1 mg per mL
técnica(s)
affinity chromatography: suitable
Matriz
4% beaded agarose
ativação da matriz
cyanogen bromide
ligação da matriz
amino
espaçador de matriz
7 atoms
capacidade
≥15 μg/mL binding capacity (biotin)
temperatura de armazenamento
2-8°C
Aplicação
- to pull down biotinylated cell surface proteins during the quantification of plasma membrane transforming growth factor β (TGFβ) receptor II (TβRII) and Tβ
- RII internalization
- in biotinylated miRNA pull-down assay; as secondary antibodies in immunoprecipitation
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Código de classe de armazenamento
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Conteúdo relacionado
Pull-down assays, reagents, and protocols for investigating in vitro protein-protein interactions using affinity or GST pull-down, tandem affinity purification (TAP), and co-immunoprecipitation methods.