Documentos Principais
GE17-5113-01
Estreptavidina Sepharose de alto desempenho
Cytiva 17-5113-01, pack of 5 mL
Sinônimo(s):
meio de cromatografia de afinidade, resina de afinidade de alto desempenho, purificação de proteínas biotiniladas
About This Item
Código UNSPSC:
41106500
NACRES:
NA.56
embalagem
pack of 5 mL
fabricante/nome comercial
Cytiva 17-5113-01
condição de armazenamento
(20% Ethanol)
Matriz
highly cross-linked 6% agarose
Tamanho médio da partícula
34 μm
cleaning in place
2-10.5
Faixa de trabalho
4-9
capacidade
binding capacity(>300 nmol biotin/ml medium 6 mg biotinylated BSA/ml medium)
temperatura de armazenamento
2-8°C
Categorias relacionadas
Descrição geral
A Sepharose estreptavidina de alto desempenho é um meio de cromatografia de afinidade desenvolvido para purificação de alta resolução rápida e confiável de biomoléculas biotiniladas.
A estreptavidina purificada isolada de Streptomyces avidinii é imobilizada em Sepharose de alto desempenho. A matriz de base é uma agarose rígida e altamente reticulada com esferas, que tem uma alta estabilidade química. A estreptavidina imobilizada se liga à biotina e a substâncias biotiniladas por cromatografia de afinidade.
Características e benefícios
  • A estreptavidina imobilizada na Sepharose de alto desempenho para purificação de compostos biotinilados
  • Extremamente útil para explorar as fortes interações entre biotina e estreptavidina ou as interações um pouco mais fracas entre 2-iminobiotina e estreptavidina.
  • Tamanho de esfera de 34 μm para melhor resolução
Armazenamento e estabilidade
Esteja ciente de que este produto pode ser enviado 90 dias antes da data de vencimento. Para obter mais informações sobre a data de validade específica do lote, entre em contato com o serviço técnico.
Nota de análise
Para visualizar o Certificado de análise deste produto, acesse o site www.cytiva.com.
Informações legais
Sepharose is a trademark of Cytiva
Pictogramas
Flame
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Jérôme Zervudacki et al.
The EMBO journal, 37(14) (2018-06-07)
Mobilization of transposable elements (TEs) in plants has been recognized as a driving force of evolution and adaptation, in particular by providing genes with regulatory modules that impact their transcription. In this study, we employed an ATCOPIA93 long-terminal repeat (LTR)
Hana Antonicka et al.
Cell metabolism, 32(3), 479-497 (2020-09-03)
We used BioID, a proximity-dependent biotinylation assay with 100 mitochondrial baits from all mitochondrial sub-compartments, to create a high-resolution human mitochondrial proximity interaction network. We identified 1,465 proteins, producing 15,626 unique high-confidence proximity interactions. Of these, 528 proteins were previously
Sarah van Veen et al.
Nature, 578(7795), 419-424 (2020-01-31)
ATP13A2 (PARK9) is a late endolysosomal transporter that is genetically implicated in a spectrum of neurodegenerative disorders, including Kufor-Rakeb syndrome-a parkinsonism with dementia1-and early-onset Parkinson's disease2. ATP13A2 offers protection against genetic and environmental risk factors of Parkinson's disease, whereas loss
Artigos
This page shows how to solve practical problems that may occur when running an affinity chromatography column.
Protocolos
This page shows how to purify or remove biotin and biotinylated substances with Streptavidin Sepharose High Performance from GE Healthcare.
Sample Preparation for Affinity Chromatography in Specific Groups of Biomolecules
This page shows how to convert between linear flow and volumetric flow rates in affinity chromatography.
This page shows how to perform column packing and preparation for affinity chromatography when using Tricorn™ or XK columns available from GE Healthcare.
Ver tudo