A4418
Sulfato de amônio
for molecular biology, ≥99.0%
Sinônimo(s):
Mascagnita
About This Item
Produtos recomendados
grau
for molecular biology
Nível de qualidade
Ensaio
≥99.0%
forma
powder
técnica(s)
affinity binding assay: suitable
protein purification: suitable
Impurezas
≤0.005% Insolubles
pH
5.0-6 (25 °C, 132 g/L)
pf
>280 °C (dec.) (lit.)
solubilidade
H2O: 0.667 g/mL
densidade
1.77 g/mL at 25 °C (lit.)
traços de ânion
chloride (Cl-): ≤5 ppm
traços de cátion
Cu: ≤5 ppm
Fe: ≤5 ppm
Zn: ≤5 ppm
heavy metals (as Pb): ≤2 ppm
absorção
≤0.025 at 280 at 1 M
≤0.03 at 260 at 1 M
adequação
suitable for flow cytometry
suitable for molecular biology
aplicação(ões)
metabolomics
microbiology
atividade externa
DNase, RNase, and protease, none detected
cadeia de caracteres SMILES
N.N.OS(O)(=O)=O
InChI
1S/2H3N.H2O4S/c;;1-5(2,3)4/h2*1H3;(H2,1,2,3,4)
chave InChI
BFNBIHQBYMNNAN-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
- na preparação do corante de Coomassie coloidal ′Blue Silver′ para proteínas;
- para precipitar a toxina Shiga-like do sobrenadante da cultura;
- para precipitação de partículas virais do sobrenadante da cultura.
Características e benefícios
- Metais pesados (como Pb): ≤2 ppm
- Sem DNase, RNase e protease
Outras notas
produto comparável
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1