Documentos Principais
1.01217
Supelco
Sulfato de amônio
for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur
Sinônimo(s):
Mascagnita
About This Item
Fórmula linear:
(NH4)2SO4
Número CAS:
Peso molecular:
132.14
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352301
Número do índice EC:
231-984-1
NACRES:
NA.21
grau
ACS reagent
Nível de qualidade
Agency
reag. ISO
reag. Ph. Eur.
pressão de vapor
<1 Pa ( 25 °C)
linha de produto
EMSURE®
Ensaio
≥99.5% (alkalimetric)
Formulário
solid
potência
2840 mg/kg LD50, oral (Rat)
Impurezas
≤0.001% Insoluble matter
resíduo de ignição
≤0.005% (as sulfate)
perda
≤0.1% loss on drying, 105 °C
pH
5 (100 g/L in H2O)
pf
>280 °C (dec.) (lit.)
solubilidade
754-764 g/L
densidade
1.77 g/mL at 25 °C (lit.)
densidade volumétrica
850 kg/m3
traços de ânion
chloride (Cl-): ≤0.0003%
nitrate (NO3-): ≤0.001%
phosphate (PO43-): ≤0.0005%
traços de cátion
Al: ≤0.000075%
As: ≤0.00002%
Ca: ≤0.001%
Cd: ≤0.0001%
Cr: ≤0.000075%
Cu: ≤0.0002%
Fe: ≤0.0002%
Mg: ≤0.0005%
Pb: ≤0.0002%
Zn: ≤0.0001%
heavy metals: ≤0.0005%
heavy metals (as Pb): ≤0.0005%
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
N.N.OS(O)(=O)=O
InChI
1S/2H3N.H2O4S/c;;1-5(2,3)4/h2*1H3;(H2,1,2,3,4)
chave InChI
BFNBIHQBYMNNAN-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Nota de análise
Teor (alcalimétrico): ≥ 99,5 %
Matéria insolúvel: ≤ 0,001%
Valor de pH (5%; água, 25 °C): 5,0-6,0
Cloreto (Cl): ≤ 0,0003%
Nitrato (NO₃): ≤ 0,001%
Fosfato (PO₄): ≤ 0,0005%
Metais pesados (ACS): ≤ 0,0005 %
Metais pesados (como Pb): ≤ 0,0005%
Al (alumínio): ≤ 0,000075%
As (arsênico): ≤ 0,00002%
Ca (cálcio): ≤ 0,001%
Cd (cádmio): ≤ 0,0001%
Cr (crômio): ≤ 0,000075%
Cu (cobre): ≤ 0,0002%
Fe (ferro): ≤ 0,0002%
Mg (magnésio): ≤ 0,0005%
Pb (chumbo): ≤ 0,0002%
Zn (zinco): ≤ 0,0001%
Resíduo na ignição (como sulfato): ≤ 0,005%
Perda na secagem (105 °C): ≤ 0,1%
Corresponde às normas ACS, ISO, Reag. Ph. Eur.
Informações legais
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 7
1 of 7