Documentos Principais
31119
Sigma-Aldrich
Sulfato de amônio
puriss. p.a., ACS reagent, reag. ISO, reag. Ph. Eur., ≥99%
Sinônimo(s):
Mascagnita
About This Item
Fórmula linear:
(NH4)2SO4
Número CAS:
Peso molecular:
132.14
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352300
eCl@ss:
38030408
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.21
grau
ACS reagent
puriss. p.a.
Nível de qualidade
Agency
USP/NF
reag. ISO
reag. Ph. Eur.
Ensaio
≥99%
Formulário
crystals
Impurezas
≤0.005% in water insoluble matters
≤5 ppm heavy metals (by ICP-OES)
resíduo de ignição
≤0.005% (as SO4)
perda
≤0.1% loss on drying, 110 °C
pH
5-6 (25 °C, 5%)
pf
>280 °C (dec.) (lit.)
densidade
1.77 g/mL at 25 °C (lit.)
traços de ânion
chloride (Cl-): ≤3 mg/kg
nitrate (NO3-): ≤10 mg/kg
phosphate (PO43-): ≤5 mg/kg
traços de cátion
As: ≤0.2 mg/kg
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤1 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤2 mg/kg
Fe: ≤2 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Mg: ≤2 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Na: ≤20 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤2 mg/kg
Zn: ≤1 mg/kg
cadeia de caracteres SMILES
N.N.OS(O)(=O)=O
InChI
1S/2H3N.H2O4S/c;;1-5(2,3)4/h2*1H3;(H2,1,2,3,4)
chave InChI
BFNBIHQBYMNNAN-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
Ammonium sulfate is a versatile inorganic salt commonly used as an agriculture fertilizer as a nitrogen and sulfur source. It is also used as an extracting agent to extract metals such as iron, chromium, aluminum, and calcium. Furthermore, ammonium sulfate is employed in the purification of antibodies either from serum or ascitic fluids and in precipitating or fractionating proteins.
Aplicação
Ammonium sulfatecan be used as a reagent in the palladium-catalyzed amination of aryl halidesto arylamines in the presence of sodium tert-butoxide. It can also beused as a catalyst in the hexamethyldisilazane-mediated reaction ofquinazolin-4(3H)-ones with primary amines to synthesize 4-aminoquinazolines.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 9
1 of 9
Sulfato de amônio extra pure
SAFC
1.01216
Sulfato de amônio
Sulfato de amônio 99.9999 Suprapur®
Supelco
1.01209
Sulfato de amônio
Sulfato de amônio for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur
Supelco
1.01217
Sulfato de amônio
Sulfato de amônio EMPROVE® EXPERT, ACS, NF
SAFC
1.01816
Sulfato de amônio
Sulfato de sódio suitable for HPLC, LiChropur™, 99.0-101.0% (T)
Supelco
80948
Sulfato de sódio
Deliquescence and crystallization of ammonium sulfate particles internally mixed with water-soluble organic compounds
Parsons MT, et al.
The Journal of Physical Chemistry A, 108(52), 11600-11608 (2004)