B0519
Biotin−Agarose
PBS suspension
Sinônimo(s):
Vitamin H Agarose
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
PBS suspension
Extensão da rotulagem
≥30 mg avidin per mL packed resin
2-6 μmol per mL
Matriz
4% beaded agarose
ativação da matriz
epoxy
ligação da matriz
carboxy (amide linkage); resin remains relatively uncharged over wide pH range
espaçador de matriz
13 atoms
aplicação(ões)
life science and biopharma
temperatura de armazenamento
2-8°C
Aplicação
forma física
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Conteúdo relacionado
Pull-down assays, reagents, and protocols for investigating in vitro protein-protein interactions using affinity or GST pull-down, tandem affinity purification (TAP), and co-immunoprecipitation methods.