95320
D-(−)-Tartaric acid
puriss., unnatural form, ≥99.0% (T)
Sinônimo(s):
(2S,3S)-(−)-Tartaric acid, D-Threaric acid
About This Item
Produtos recomendados
descrição
synthetic
Nível de qualidade
grau
puriss.
Ensaio
≥99.0% (T)
forma
crystals
atividade óptica
[α]20/D −13.5±0.5°, c = 10% in H2O
qualidade
unnatural form
resíduo de ignição
≤0.05%
pf
167-171 °C
172-174 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
O[C@@H]([C@H](O)C(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C4H6O6/c5-1(3(7)8)2(6)4(9)10/h1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10)/t1-,2-/m0/s1
chave InChI
FEWJPZIEWOKRBE-LWMBPPNESA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?