Documentos Principais
371416
Sigma-Aldrich
(−)-O,O′-Di-p-toluoyl-L-tartaric acid
97%
Sinônimo(s):
L-(-)-DTTA, Di-p-toluyl-L-tartaric acid
About This Item
Fórmula linear:
[CH3C6H4CO2CH(CO2H)-]2
Número CAS:
Peso molecular:
386.35
Beilstein:
2022481
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
eCl@ss:
39021705
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
97%
Formulário
powder
atividade óptica
[α]20/D −138°, c = 1 in ethanol
pf
169-171 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Cc1ccc(cc1)C(=O)O[C@H]([C@@H](OC(=O)c2ccc(C)cc2)C(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C20H18O8/c1-11-3-7-13(8-4-11)19(25)27-15(17(21)22)16(18(23)24)28-20(26)14-9-5-12(2)6-10-14/h3-10,15-16H,1-2H3,(H,21,22)(H,23,24)/t15-,16-/m1/s1
chave InChI
CMIBUZBMZCBCAT-HZPDHXFCSA-N
Descrição geral
(-)-O,O′-Di-p-toluoyl-L-tartaric acid is a O,O′-diacyl tartaric acid derivative that can be prepared by the resolution of its racemate in the presence of cinchonine.
Aplicação
(-)-O,O′-Di-p-toluoyl-L-tartaric acid may be used as a chiral resolving agent for the resolution of the racemic bases to isolate the (-)-enantiomeric forms.
Resolving agent for racemic amines.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Highly efficient resolution of (?)-Tramadol with di-p-toluoyl-tartaric acid (DTTA).
Evans GR, et al.
Tetrahedron Asymmetry, 12(11) null
Synthetic Communications, 20, 3553-3553 (1990)
Tetrahedron Letters, 32, 7325-7325 (1991)