33610
(+)-2,3-Dibenzoyl-D-tartaric acid
≥99.0% (T)
Sinônimo(s):
(+)-O,O′-Dibenzoyl-D-tartaric acid, D-Tartaric acid 2,3-dibenzoate
Ensaio
≥99.0% (T)
Formulário
powder
atividade óptica
[α]20/D +117±2°, c = 5% in ethanol
Impurezas
≤1% water
pf
145-155 °C
154-156 °C (lit.)
grupo funcional
carboxylic acid
ester
phenyl
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)[C@@H](OC(=O)c1ccccc1)[C@H](OC(=O)c2ccccc2)C(O)=O
InChI
1S/C18H14O8/c19-15(20)13(25-17(23)11-7-3-1-4-8-11)14(16(21)22)26-18(24)12-9-5-2-6-10-12/h1-10,13-14H,(H,19,20)(H,21,22)/t13-,14-/m0/s1
chave InChI
YONLFQNRGZXBBF-KBPBESRZSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?