Documentos Principais
8.18869
Sigma-Aldrich
(2S,3S)-(+)-Di-O-benzoyltartaric acid
for resolution of racemates for synthesis
Sinônimo(s):
(2S,3S)-(+)-Di-O-benzoyltartaric acid, Di-O-benzoyl-D-tartaric acid
About This Item
Fórmula linear:
C6H5COOCH(COOH)CH(COOH)OCOC6H5
Número CAS:
Peso molecular:
358.30
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
Número do índice EC:
241-097-1
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
≥99.0% (acidimetric)
Formulário
powder
pf
150-154 °C
densidade volumétrica
510 kg/m3
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
O(C(C(OC(=O)c2ccccc2)C(=O)O)C(=O)O)C(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C18H14O8/c19-15(20)13(25-17(23)11-7-3-1-4-8-11)14(16(21)22)26-18(24)12-9-5-2-6-10-12/h1-10,13-14H,(H,19,20)(H,21,22)
chave InChI
YONLFQNRGZXBBF-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Nota de análise
Assay (acidimetric): ≥ 99.0 %
Spec. rotation [α²0/D (c=5 in methanol): +117.0 - +123.0 °
Identity (IR): passes test
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3