Documentos Principais
462063
Sigma-Aldrich
(R)-(+)-3-Boc-2,2-dimethyloxazolidine-4-carboxaldehyde
95%
Sinônimo(s):
(+)-N-Boc-N,O-isopropylidene-D-serinal, tert-Butyl (R)-(+)-4-formyl-2,2-dimethyl-3-oxazolidinecarboxylate
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C11H19NO4
Número CAS:
Peso molecular:
229.27
Beilstein:
3651554
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
95%
atividade óptica
[α]23/D +90°, c = 1 in chloroform
Impurezas
<6% methyl (R)-(+)-3-(tert-butoxycarbonyl)-2,2-dimethyl-4-oxazolidinecarboxylate (CAS 95715-87-0)
índice de refração
n20/D 1.445 (lit.)
p.e.
67 °C/0.3 mmHg (lit.)
densidade
1.06 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
aldehyde
ether
cadeia de caracteres SMILES
[H]C(=O)[C@H]1COC(C)(C)N1C(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C11H19NO4/c1-10(2,3)16-9(14)12-8(6-13)7-15-11(12,4)5/h6,8H,7H2,1-5H3/t8-/m0/s1
chave InChI
PNJXYVJNOCLJLJ-QMMMGPOBSA-N
Aplicação
Employed in the synthesis of fluorinated analogs of glutemic and glutamine.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
215.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
102 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
R Dave et al.
Amino acids, 24(3), 245-261 (2003-04-23)
Gamma-fluorinated analogues of glutamic acid and glutamine are compounds of biological interest. Syntheses of such compounds are extensively reviewed in this article. 4-fluoroglutamic acid was prepared as a mixture of racemic diastereomers by Michael reaction, inverse-Michael reaction or by electrophilic