107565
1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-phenyl-2-propanol
99%
Sinônimo(s):
α,α-Bis(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Ensaio
99%
índice de refração
n20/D 1.415 (lit.)
p.e.
160 °C (lit.)
densidade
1.45 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
fluoro
hydroxyl
phenyl
cadeia de caracteres SMILES
OC(c1ccccc1)(C(F)(F)F)C(F)(F)F
InChI
1S/C9H6F6O/c10-8(11,12)7(16,9(13,14)15)6-4-2-1-3-5-6/h1-5,16H
chave InChI
IZPIZCAYJQCTNG-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Ações bioquímicas/fisiológicas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
140.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
60 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
107565-10G | 4061837013751 |
107565-1G |