Documentos Principais
8.04515
Sigma-Aldrich
1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-propanol
for synthesis
Sinônimo(s):
1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-propanol, 1,1,1,3,3,3-Hexafluoroisopropyl alcohol, Hexafluoroisopropanol, HFP
About This Item
Fórmula linear:
CF3CH(OH)CF3
Número CAS:
Peso molecular:
168.04
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352104
Número do índice EC:
213-059-4
NACRES:
NA.22
pressão de vapor
269 hPa ( 30 °C)
Nível de qualidade
Formulário
liquid
potência
1500 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
3-4 ( in H2O, Aqueous solution)
p.e.
58 °C/1013 hPa
pf
-3 °C
temperatura de transição
flash point >100 °C
densidade
1.62 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
FC(F)(F)C(O)C(F)(F)F
InChI
1S/C3H2F6O/c4-2(5,6)1(10)3(7,8)9/h1,10H
chave InChI
BYEAHWXPCBROCE-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-propanol can be used as:
  • A reactant to synthesize hexafluoroisopropyl benzoates by reacting with anthranils and N-alkoxy α-halogenoacetamides.
  • A solvent in the triphosphazene-catalyzed Beckmann rearrangement of ketoximes to lactams.
  • A catalyst to synthesize 2,2-difluoro-3-hydroxy-1,4-diketones via Mukaiyama aldol reaction.
Pictogramas
CorrosionHealth hazard
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Repr. 2 - Skin Corr. 1A - STOT RE 2
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
No data available
Ponto de fulgor (°C)
No data available
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 1
1 of 1
Ruben Daum et al.
Cells, 9(3) (2020-03-27)
Appropriate mechanical properties and fast endothelialization of synthetic grafts are key to ensure long-term functionality of implants. We used a newly developed biostable polyurethane elastomer (TPCU) to engineer electrospun vascular scaffolds with promising mechanical properties (E-modulus: 4.8 ± 0.6 MPa