495425
Gallium–Indium eutectic
Ga 75.5% / In 24.5%, ≥99.99% trace metals basis
Sinônimo(s):
EGaIn
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥99.99% trace metals basis
Formulário
liquid
composição
Ga 75.5% / In 24.5%
pf
15.7 °C (lit.)
densidade
6.25 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Ga].[In]
InChI
1S/Ga.In
chave InChI
SPAHBIMNXMGCMI-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
Características e benefícios
- Increase Power Performance: Its high thermal conductivity makes it a high-performing thermal interface material for increased power performance in electronics.
- Simplify Electrical Contact: Its excellent electronic conductivity, conformal shape, and self-healing properties make it easy to make electrical contact for devices and molecular electronics
- Robust Contact: This material conforms to irregular shapes, making it perfect for use in soft robotics and stretchable electronics as a flexible conductor and robust contact.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Met. Corr. 1 - STOT RE 1 Inhalation
Órgãos-alvo
Lungs
Código de classe de armazenamento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?