902942
Graphite dispersion
few-layers (3-15 graphene layers), 1.0mg/mL in acetone-water, avg. no. of layers, 3 ‑ 15
About This Item
Produtos recomendados
descrição
Capacity:400−450 mAh/g
Conductivity: 1.0x10-3 − 1.0x10-5 S/m
I_D/I_G peaks ratio: <0.25 (by Raman)
Surface area: 1.0x105–4.0x106 mm²/g
forma
dispersion
Características
avg. no. of layers 3 ‑ 15
composição
C: >96%, H: 0 −1%, N: 0 −1%, Oxygen: 0−2% (graphene)
Descrição geral
Aplicação
- in the synthesis of graphene layer
- in the preparation of ruthenium catalyst for the synthesis of ammonia
- development of biosensors
- fabrication of multi-layer thin films for li-ion micro-batteries
Nota de preparo
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
5.0 °F
Ponto de fulgor (°C)
-15 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Lamentamos, não temos COA para este produto disponíveis online no momento.
Já possui este produto?
Artigos
Professor Gogotsi and Dr. Shuck introduce MXenes: a promising family of two-dimensional materials with a unique combination of high conductivity, hydrophilicity, and extensive tunability.