900448
Graphene dispersion
≥0.2 mg/mLin DMF, sheet resistance 2 kΩ/sq, avg. no. of layers, 1 ‑ 3
Sinônimo(s):
Conductive ink, Electrochemically exfoliated graphene ink, Graphene ink
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Graphene dispersion, ≥0.2 mg/mL in DMF, sheet resistance 2 kΩ/sq, avg. no. of layers, 1 ‑ 3
descrição
Dispersion in DMF
Nível de qualidade
Formulário
dispersion
Características
avg. no. of layers 1 ‑ 3
características do produto alternativo mais ecológico
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
concentração
≥0.2 mg/mL (electrochemically exfoliated graphene)
≥0.2 mg/mL in DMF
categoria alternativa mais ecológica
Descrição geral
- Graphene preparation method: electrochemical exfoliation.
- Graphene thickness by AFM: ∼80% 1-3 layers.
- Sheet size by AFM: 5-10 μm.
- Oxygen content: 5.5 at.% (C/O-ratio: 17.2).
- Raman I_D/I_G ratio: 0.25.
- Sheet resistance: 2 kΩ/sq.
- Typical properties of films produced thereof (after dilution to 0.1 mg/mL and dry transfer from PTFE-filter):
16 nm film: 73% transmittance, sheet resistance of 7.6 kΩ/sq (as made), 1.8 kΩ/sq (after 30 min, 200 °C), <500 Ω/sq (conc. HNO3-treatment).
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Repr. 1B
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
131.0 °F
Ponto de fulgor (°C)
55 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)