900551
Graphene
amine functionalized, avg. no. of layers, 1 ‑ 5
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
powder
Nível de qualidade
Características
avg. no. of layers 1 ‑ 5
composição
Carbon, >75%
Nitrogen, >2.5%
grupo funcional
amine
Categorias relacionadas
Descrição geral
- Functionalization agent: Octadecylamine.
- Solubility: Organic solvent.
- Thickness: 1-5 layers.
- Lateral size : 0.5-5 μm.
Aplicação
- Polymer filler to improve thermal, electrical and mechanical properties.
- Rubber filler to improve mechanical and gas barrier properties.
- Hydrophobic surface.
- Lubrication.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Artigos
Professor Gogotsi and Dr. Shuck introduce MXenes: a promising family of two-dimensional materials with a unique combination of high conductivity, hydrophilicity, and extensive tunability.