Documentos
903426
Sigma-Aldrich
Ru(p-CF3-bpy)3 (BF4)2
≥95%
Sinônimo(s):
Tris(2,2′-(pCF3)bipyridine)ruthenium(II) tetrafluoroborate
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C36H18B2F26N6Ru
Peso molecular:
1151.22
Código UNSPSC:
12352101
Ensaio
≥95%
forma
powder or crystals
adequação da reação
core: ruthenium
reagent type: catalyst
reaction type: Photocatalysis
pf
>300 °C
Aplicação
Ru(p-CF3-bpy)3 (BF4)2 is a versatile photocatalyst that can be used for a variety of synthetic transformations.
Product can be used with our line of photoreactors: Including Penn PhD (Z744035) & SynLED 2.0 (Z744080)
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3