Documentos Principais
1.12169
Sigma-Aldrich
Gallium
99+
Sinônimo(s):
Gallium
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
Ga
Número CAS:
Peso molecular:
69.72
Número MDL:
Código UNSPSC:
12141715
Número do índice EC:
231-163-8
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Formulário
solid
p.e.
2000 °C
pf
29.8 °C
densidade
5.904 g/cm3 at 20 °C
cadeia de caracteres SMILES
[Ga]
InChI
1S/Ga
chave InChI
GYHNNYVSQQEPJS-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Assay (complexometric): ≥ 99.5 %
Identity (ICP-OES): passes test
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Met. Corr. 1
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3