Documentos Principais
GF60837105
Gallium
lump, 25 mm max. lump size, weight 10 g, purity 99.99%
Sinônimo(s):
GA006120
About This Item
Código UNSPSC:
12141715
NACRES:
NA.23
Ensaio
99.99%
Formulário
lumps
fabricante/nome comercial
Goodfellow 608-371-05
peso
10 g
tamanho máximo do grumo
25 mm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informações legais
Product of Goodfellow
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Met. Corr. 1
Código de classe de armazenamento
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)