440671
1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-propanol-d2
≥99 atom % D, 99% (CP)
Sinônimo(s):
Deuterated 1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-propanol, Deuterated HFP, HFIP-d2, HFP-d2, Hexafluoroisopropanol-d2
About This Item
Produtos recomendados
pureza isotópica
≥99 atom % D
Nível de qualidade
Ensaio
99% (CP)
forma
liquid
Impurezas
≤0.05% water
water
índice de refração
n20/D 1.275 (lit.)
pb
59 °C (lit.)
pf
−4 °C (lit.)
densidade
1.615 g/mL at 25 °C
alteração de massa
M+2
cadeia de caracteres SMILES
[2H]OC([2H])(C(F)(F)F)C(F)(F)F
InChI
1S/C3H2F6O/c4-2(5,6)1(10)3(7,8)9/h1,10H/i1D,10D
chave InChI
BYEAHWXPCBROCE-AWPANEGFSA-N
Embalagem
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Repr. 2 - Skin Corr. 1A - STOT RE 2 Oral
Órgãos-alvo
Central nervous system
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?