471232
Dibutylamine
≥99.5%
Sinônimo(s):
N,N-Di-n-butylamine, N-Butyl-1-butanamine, n-Dibutylamine, Di-n-butylamine
About This Item
Produtos recomendados
densidade de vapor
4.46 (vs air)
Nível de qualidade
pressão de vapor
1.9 mmHg ( 20 °C)
Ensaio
≥99.5%
forma
liquid
temperatura de autoignição
594 °F
Lim. expl.
10 %
índice de refração
n20/D 1.417 (lit.)
pH
11.1 (20 °C, 1 g/L)
pb
159 °C (lit.)
pf
−62 °C (lit.)
solubilidade
water: soluble 3.8 g/L at 20 °C
densidade
0.767 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
amine
cadeia de caracteres SMILES
CCCCNCCCC
InChI
1S/C8H19N/c1-3-5-7-9-8-6-4-2/h9H,3-8H2,1-2H3
chave InChI
JQVDAXLFBXTEQA-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
- N, N
- -Dibutyl-4-methylaniline by Pd-catalyzed Buchwald-Hartwig amination reaction with aryl chlorides and bromides.
- N,N-Dibutylacetamide by acetylation reaction with isopropenyl acetate.
It can also be used as:
- A strong hindered base in the different elimination reactions.
- An organocatalyst to synthesize annulated pyrano[2,3-d]pyrimidine derivatives via multicomponent condensation reaction of aromatic aldehydes, malononitrile, and barbituric acid.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1A
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
104.9 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
40.5 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?