D44952
Dibutylamine
≥98%
Sinônimo(s):
N-butylbutan-1-amine
About This Item
Produtos recomendados
densidade de vapor
4.46 (vs air)
Nível de qualidade
pressão de vapor
1.9 mmHg ( 20 °C)
Ensaio
≥98%
Formulário
liquid
temperatura de autoignição
594 °F
Lim. expl.
10 %
índice de refração
n20/D 1.417 (lit.)
pH
11.1 (20 °C, 1 g/L)
p.e.
159 °C (lit.)
pf
−62 °C (lit.)
densidade
0.767 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCCCNCCCC
InChI
1S/C8H19N/c1-3-5-7-9-8-6-4-2/h9H,3-8H2,1-2H3
chave InChI
JQVDAXLFBXTEQA-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
- Dibutylamine is extensively used in palladium-catalyzed cross-coupling with aryl halides to synthesize arylamines, popularly known as Buchwald–Hartwig amination.
- It can be used in the oxone-mediated annulation of 2-aminobenzamides and 1,2-diaminobenzenes to synthesize 2,3-dihydroquinazolin-4(1H)-ones and 1H-benzimidazoles, respectively.
- It can also be used in the one-pot multicomponent reactions to synthesize tetra- and penta-substituted polyfunctional dihydropyrroles.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1A
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
104.9 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
40.5 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?