Key Documents
386391
Sigma-Aldrich
N-Ethylisopropylamine
98%
Sinônimo(s):
1-Methyldiethylamine
About This Item
Fórmula linear:
(CH3)2CHNHC2H5
Número CAS:
Peso molecular:
87.16
Beilstein:
505952
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
98%
forma
liquid
índice de refração
n20/D 1.392 (lit.)
pb
71-73 °C (lit.)
densidade
0.72 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
amine
cadeia de caracteres SMILES
CCNC(C)C
InChI
1S/C5H13N/c1-4-6-5(2)3/h5-6H,4H2,1-3H3
chave InChI
RIVIDPPYRINTTH-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
FlameCorrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
60.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
16 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Chao Zhao et al.
Nature communications, 5, 5079-5079 (2014-10-07)
The remarkable stability of peptide nucleic acids (PNAs) towards enzymatic degradation makes this class of molecules ideal to develop as part of a diagnostic device. Here we report the development of chemically engineered PNAs for the quantitative detection of HIV