550051
N,N-Dimethylisopropylamine
≥99%
Sinônimo(s):
DMIPA
Ensaio
≥99%
índice de refração
n20/D 1.3905 (lit.)
p.e.
65.5 °C/752 mmHg (lit.)
densidade
0.715 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
amine
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)N(C)C
InChI
1S/C5H13N/c1-5(2)6(3)4/h5H,1-4H3
chave InChI
VMOWKUTXPNPTEN-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
-12.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-24.8 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)