Documentos Principais
38431
Sigma-Aldrich
N,N-Diisopropylmethylamine
≥98.0% (GC)
Sinônimo(s):
N-Methyldiisopropylamine
About This Item
Fórmula linear:
[(CH3)2CH]2NCH3
Número CAS:
Peso molecular:
115.22
Beilstein:
1731609
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
≥98.0% (GC)
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.411 (lit.)
densidade
0.754 g/mL at 20 °C (lit.)
grupo funcional
amine
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)N(C)C(C)C
InChI
1S/C7H17N/c1-6(2)8(5)7(3)4/h6-7H,1-5H3
chave InChI
ISRXMEYARGEVIU-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
FlameCorrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
50.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
10 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Rafael Alcala-Torano et al.
Biopolymers, 109(10), e23233-e23233 (2018-09-08)
Protein-based self-assembled nanostructures hold tremendous promise as smart materials. One strategy to control the assembly of individual protein modules takes advantage of the directionality and high affinity bonding afforded by metal chelation. Here, we describe the use of 2,2'-bipyridine units