Documentos Principais
D46904
Sigma-Aldrich
N,N-Dibutylformamide
99%
Sinônimo(s):
N,N-Di-n-butylformamide, N-Formyldibutylamine
About This Item
Fórmula linear:
HCON(CH2CH2CH2CH3)2
Número CAS:
Peso molecular:
157.25
Beilstein:
636100
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
pressão de vapor
<1 mmHg ( 20 °C)
Ensaio
99%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.44 (lit.)
p.e.
120 °C/15 mmHg (lit.)
densidade
0.864 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[H]C(=O)N(CCCC)CCCC
InChI
1S/C9H19NO/c1-3-5-7-10(9-11)8-6-4-2/h9H,3-8H2,1-2H3
chave InChI
NZMAJUHVSZBJHL-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
212.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
100 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Hye Won Kim et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 24(7) (2019-04-17)
Styrene can be formed by the microbial metabolism of bacteria and fungi. In our previous study, styrene was determined as a spoilage marker of Fuji apples decayed by Penicillium expansum, which is responsible for postharvest diseases. In the present study