151114
Cholesteryl acetate
97%
Sinônimo(s):
3β-Acetoxy-5-cholestene, 3β-Hydroxy-5-cholestene 3-acetate, 5-Cholesten-3β-ol 3-acetate
Ensaio
97%
Formulário
liquid crystal
atividade óptica
[α]24/D −44°, c = 2 in chloroform
pf
112-114 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)CCC[C@@H](C)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CC=C4C[C@H](CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C)OC(C)=O
InChI
1S/C29H48O2/c1-19(2)8-7-9-20(3)25-12-13-26-24-11-10-22-18-23(31-21(4)30)14-16-28(22,5)27(24)15-17-29(25,26)6/h10,19-20,23-27H,7-9,11-18H2,1-6H3/t20-,23+,24+,25-,26+,27+,28+,29-/m1/s1
chave InChI
XUGISPSHIFXEHZ-VEVYEIKRSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?