C2832
Cholesteryl 3β-N-(dimethylaminoethyl)carbamate hydrochloride
≥95%
Sinônimo(s):
3β-[N-(Dimethylaminoethane)carbamoyl]cholesterol, DC-Chol
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥95%
Formulário
powder
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
Cl[H].[H][C@@]1(CC[C@@]2([H])[C@]3([H])CC=C4C[C@H](CC[C@]4(C)[C@@]3([H])CC[C@]12C)OC(=O)NCCN(C)C)[C@H](C)CCCC(C)C
InChI
1S/C32H56N2O2.ClH/c1-22(2)9-8-10-23(3)27-13-14-28-26-12-11-24-21-25(36-30(35)33-19-20-34(6)7)15-17-31(24,4)29(26)16-18-32(27,28)5;/h11,22-23,25-29H,8-10,12-21H2,1-7H3,(H,33,35);1H/t23-,25+,26+,27-,28+,29+,31+,32-;/m1./s1
chave InChI
ISXSJGHXHUZXNF-LXZPIJOJSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?