C6512
Cholesteryl hemisuccinate
Sinônimo(s):
3β-Hydroxy-5-cholestene 3-hemisuccinate, 5-Cholesten-3β-ol 3-hemisuccinate, Cholesteryl hydrogen succinate
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
liquid crystal
Nível de qualidade
cadeia de caracteres SMILES
[H][C@@]([C@H](C)CCCC(C)C)([C@@]1(C)CC[C@@]23[H])CC[C@]1([C@](CC=C4C[C@H](CC[C@]34C)OC(CCC(O)=O)=O)2[H])[H]
InChI
1S/C31H50O4/c1-20(2)7-6-8-21(3)25-11-12-26-24-10-9-22-19-23(35-29(34)14-13-28(32)33)15-17-30(22,4)27(24)16-18-31(25,26)5/h9,20-21,23-27H,6-8,10-19H2,1-5H3,(H,32,33)/t21-,23+,24+,25-,26+,27+,30+,31-/m1/s1
chave InChI
WLNARFZDISHUGS-MIXBDBMTSA-N
Aplicação
- Experimental determination and computational interpretation of biophysical properties of lipid bilayers enriched by Cholesteryl Hemisuccinate: Provides insights into the effects of Cholesteryl Hemisuccinate on phospholipid bilayers, contributing to a deeper understanding of its biophysical properties (W Kulig et al., 2015).
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?