C6013
Cholesteryl hemisuccinate tris salt
anionic detergent
Sinônimo(s):
3β-Hydroxy-5-cholestene 3-hemisuccinate, 5-Cholesten-3β-ol 3-hemisuccinate, CHEMS, CHS, Cholesteryl hydrogen succinate
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
synthetic (organic)
Ensaio
≥98% (TLC)
Formulário
powder
grupo funcional
ester
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
NC(CO)(CO)CO.CC(C)CCC[C@@H](C)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CC=C4C[C@H](CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C)OC(=O)CCC(O)=O
InChI
1S/C31H50O4.C4H11NO3/c1-20(2)7-6-8-21(3)25-11-12-26-24-10-9-22-19-23(35-29(34)14-13-28(32)33)15-17-30(22,4)27(24)16-18-31(25,26)5;5-4(1-6,2-7)3-8/h9,20-21,23-27H,6-8,10-19H2,1-5H3,(H,32,33);6-8H,1-3,5H2/t21-,23+,24+,25-,26+,27+,30+,31-;/m1./s1
chave InChI
SLDYONDUXRBLLR-XTCKSVDZSA-N
Aplicação
- to prepare solubilization buffer for glucan synthase assay
- to prepare immunoprecipitation buffer for immobilization of opioid receptors on paramagnetic beads.
- as a membrane stabilizer for liposomes and protein synaptogyrin-1
- as a component of a folate-modified self-microemulsifying drug delivery system.
- with N-dodecyl β-D-maltoside (DDM) to solubilize erythrocyte ghosts and chemokine receptor CCR1
- for protein solubilization
Ações bioquímicas/fisiológicas
Nota de preparo
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?